381462
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)
>95%
Sinónimos:
Pentaerythritol (3-mercaptopropionate), Pentaerythritol terakis(3-mercaptopropionate), Pentaerythritol tetra(3-mercaptopropionate)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
>95%
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
275 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCC(=O)OCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS
InChI
1S/C17H28O8S4/c18-13(1-5-26)22-9-17(10-23-14(19)2-6-27,11-24-15(20)3-7-28)12-25-16(21)4-8-29/h26-29H,1-12H2
Clave InChI
JOBBTVPTPXRUBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Polymeric degradable networks through thiol-ene click reactions with tri/tetra-acrylates.
- Thiol-ene-methacrylate composites, which are applicable as dental restorative materials.
- Network solid polymer electrolytes based on polydimethylsiloxane, for lithium-ion batteries.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Artículos
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.