Merck
762350
Sigma-Aldrich
Potassium trifluoromethanesulfonimide
≥95%
Sinónimos:
Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2F6KNO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
319.24
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
198-203 °C
cadena SMILES
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clave InChI
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Potassium trifluoromethanesulfonimide is a Lewis acid used to enhance the low-temperature radical polymerization of N, N-dimethylacrylamide to synthesize poly(N,N-dimethylacrylamide).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable