443050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
bp
186 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC#N
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
SMZKPZXYDDZDJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile is an organic building block.
Aplicación
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile may be used for the preparation of N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoacetamidoxime, by reaction with hydroxylamine hydrochloride.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
A convenient large scale synthesis of N-Boc-ethylenediamine.
Synthetic Communications, 24(12), 1767-1772 (1994)
Oxadiazolylindazole sodium channel modulators are neuroprotective toward hippocampal neurones.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(9), 2694-2707 (2009)