362565
Bis(diethylamino)chlorophosphine
97%
Sinónimos:
Chlorobis(diethylamino)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refracción
n20/D 1.4895 (lit.)
bp
55-57 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?