341347
Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
≥95.0%
Sinónimos:
Chlorobis(N,N-diisopropyl)phosphoramidite, Chlorobis(N,N-diisopropylamino)phosphine, Tetraisopropylphosphorodiamidous chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
100-104 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28ClN2P/c1-9(2)14(10(3)4)16(13)15(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
Clave InChI
FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It is also can be used to synthesize:
- acyclic N-phosphonio imine catalyst for selective epoxidations
- boryl-substituted methylenephosphonium derivatives
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges