Merck
336866
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
technical grade, 90%
Sinónimos:
Methyldichlorophosphine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3PCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
densidad
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
Clave InChI
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used to prepare difunctional phosphonoamidite coupling reagents in nucleoside chemistry[1] and "phospha-Wittig"reagents.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 32, 4981-4981 (1991)
Heteroatom Chem., 2, 277-277 (1991)