298433
Dichloroborane methyl sulfide complex
in excess methyl sulfide
Sinónimos:
Boron dichloride methyl sulfide complex, Dichloro(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dichloro(dimethyl sulfide)borane, Dichloroborane dimethyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
densidad
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
Clave InChI
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Hydroboration reactions
- Pyrolysis reactions
- Addition reactions
- Preparation of unsymmetrical borafluorenes
- Cyclization reactions
- Dismutation followed by haloboration of azadiboriridine to give boron-nitrogen clusters
- Markovnikov hydroboration
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter