Merck
262056
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron solution, Dibromo(dimethyl sulfide)borane solution, Dibromoborane compound with dimethylsulfane solution, Dibromoborane dimethyl sulfide solution
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S · BHBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.76
Beilstein:
4449985
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in methylene chloride
densidad
1.415 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
Clave InChI
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup