295515
Methanethiol
98.0%
Sinónimos:
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.66 (vs air)
presión de vapor
1536 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98.0%
lim. expl.
21.8 %
bp
6 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
cadena SMILES
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Opcional
regulador
válvula de control
válvula de purga
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?