Merck
274380
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfuro
anhydrous, ≥99.0%
Sinónimos:
DMS, Sulfuro de metilo
Seleccione un Tamaño
100 ML
90,90 €
1 L
420,00 €
90,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
90,90 €
1 L
420,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S
Número de CAS:
Peso molecular:
62.13
Beilstein:
1696847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
38 °C (lit.)
90,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
402 °F
lim. expl.
19.7 %
impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Dimethyl sulfide is the major biogenic, volatile sulfur compound that is released from the ocean to the atmosphere. It plays a main role in the global sulfur cycle.[1][2][3]
Aplicación
Dimethyl sulfide undergoes thiolation reaction with hydrogen sulfide (H2S) in the presence of tungsten-zirconia (WO3/ZrO2) catalyst to form methanethiol.[4]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol over WO3/ZrO2 catalysts
Chen S, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 365, 60-65 (2012)
Ingrid Elisia et al.
PloS one, 11(3), e0152538-e0152538 (2016-04-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is currently used as an alternative treatment for various inflammatory conditions as well as for cancer. Despite its widespread use, there is a paucity of data regarding its safety and efficacy as well as its mechanism of
Photooxidation of dimethyl sulfide and dimethyl disulfide. I: Mechanism development
Yin F, et al
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms.
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)