Documentos clave
Z146951
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle control valve
stainless steel, hose outlet I.D. 1/4 in.
Sinónimos:
Stainless steel lecture-bottle control valve
Seleccione un Tamaño
1 EA
156,00 €
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
156,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
Junta
joint CGA Inlet
joint hose outlet
Parámetros
-65-250 °F temperature (-54-120 °C)
3,000 psi pressure range (@ 70°F)
salida de la manguera D.I.
1/4 in.
Adaptador
CGA 110 male
Descripción general
CGA110, straight-pattern valve for precise flow control of lecture-bottle gas. Requires CGA110 PTFE sealing washer.
Brass control valve shown.
Advertencia
Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)