Merck
724963
Sigma-Aldrich
Methanethiol-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Methyl-13C mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
49.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
formulario
gas
bp
6 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Clave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup