Merck
268127
Sigma-Aldrich
Diethylphosphonoacetic acid
95%
Sinónimos:
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid, Diethyl carboxymethylphosphonate, NSC 272281
Seleccione un Tamaño
5 ML
18,70 €
25 ML
78,80 €
18,70 €
Precio de catálogo37,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
18,70 €
25 ML
78,80 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
196.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
18,70 €
Precio de catálogo37,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acts as a nucleophile for nucleophilic addition reactions for synthesis of allene epoxides
Reactant for:
  • Stereoselectivity studies of the Staudinger reaction
  • Enantioselective formation of diols via epoxidation and hydration reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Remote chelation controlled Ireland-Claisen rearrangement
  • Ugi-Dieckmann reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
Used to make phosphonoester intermediates for intramolecular HEW reactions.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)