Merck
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
Sinónimos:
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 G
52,30 €
100 G
153,00 €
52,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
52,30 €
100 G
153,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
52,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
124-126 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
Clave InChI
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
263737735299775827
mp
124-126 °C (lit.)
mp
153-155 °C (lit.)
mp
157-162 °C
mp
186-191 °C
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such