Merck
735299
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-2-butenoic acid hydrochloride
97%
Sinónimos:
4-Dimethylamino crotonic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
157-162 °C
cadena SMILES
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
Clave InChI
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable