N4007
N-Nitroso-N-methylbutylamine
Sinónimos:
Methylbutylnitrosamine
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
densidad
0.93 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCN(C)N=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PKTSCJXWLVREKX-UHFFFAOYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable