257125
Phenylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Chlorophenylmagnesium
Seleccione un Tamaño
181,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
181,00 €
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in THF
densidad
~1.02 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GQONLASZRVFGHI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Otras notas
Información legal
Opcional
adaptador de entrada de la membrana de goma
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?