22019
8-Quinolinol
≥99% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
mp
70-76 °C
72.5-74.0 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Clave InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?