183180
Tetrathiafulvalene
97%
Sinónimos:
Δ2,2′-Bi-1,3-dithiole, TTF
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
116-119 °C (lit.)
cadena SMILES
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H
Clave InChI
FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?