Merck
F408
Sigma-Aldrich
Ferrocene
98%
Sinónimos:
Bis(cyclopentadienyl)iron, Di(cyclopentadienyl)iron
Seleccione un Tamaño
5 G
21,80 €
100 G
66,00 €
500 G
123,00 €
21,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
21,80 €
100 G
66,00 €
500 G
123,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Fe(C5H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
21,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.03 mmHg ( 40 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
bp
249 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
λmáx.
358 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ferrocene (dicyclopentadienyliron) can be used:
  • As a scaffold for chiral ligands in asymmetric catalysis.[1]
  • In ferrocene-based electrolytes for dye sensitized solar cells applications.[2]
  • In the synthesis of unsymmetrical ferrocene ligands used as catalysts in cross-coupling, hydrogenation, allylic substitution, hydroformylation and aldol reactions.[3]
  • In the synthesis of two-dimensional hexagonally ordered mesoporous carbon (CMK-5) via chemical vapor deposition method, which is used as a catalyst support in oxidation of methanol.[4]
  • In the synthesis of molecular hybrids of ferrocene and fullerene (Bucky ferrocenes).[5]
  • In the preparation of ferrocenium salt which is used as a mild oxidant.[6]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Sumit Kumar et al.
ACS omega, 3(9), 12106-12113 (2018-10-16)
1H-1,2,3-Triazole tethered imidazole-isatin and imidazole-isatin-thiosemicarbazone conjugates were synthesized and evaluated against MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines. Antiproliferative activities of the synthesized conjugates revealed an optimum combination of longer alkyl chain length as spacer and a halogen-substituent on the isatin ring
Hybrid of ferrocene and fullerene
Sawamura M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 32(124), 9354-9355 (2002)
Applications of ferrocenium salts in organic synthesis
Toma S and Sebesta R
Synthesis, 12(47), 1683-1695 (2015)
Muneebah Adams et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(13), 4677-4685 (2013-01-31)
A series of aryl-functionalized and ferrocenyl monothiosemicarbazone compounds (L1-L4) were synthesized in moderate yields via a general Schiff-base condensation reaction. The thiosemicarbazone (TSC) ligands were reacted with the ruthenium dimer [Ru(Ar)(μ-Cl)Cl](2) (Ar = benzene; p-cymene) to yield a series of
The syntheses and catalytic applications of unsymmetrical ferrocene ligands
Atkinson RCJ, et al.
Chemical Society Reviews, 33(33), 313-328 (2004)
Artículos
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  3. What is the thermal stability of the product ferrocene (F408) and what is the temperature limit for ferrocene before it decomposes into different elements or chemicals?
    1 respuesta
    1. Decomposition temperature has not been tested for the product ferrocene (F408). Please refer to the following article for more information; J. Phys. Chem. B 2006, 110, 42, 20973–20977. Publication Date:September 29, 2006. https://doi.org/10.1021/jp0636571
      ¿Le ha resultado útil?