Merck
746231
Sigma-Aldrich
Tetrathiafulvalene-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Deuterated Tetrathiafulvalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D4S4
Peso molecular:
208.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])SC(S1)=C2SC([2H])=C([2H])S2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
FHCPAXDKURNIOZ-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable