178365
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
98%
Sinónimos:
4-Piperidone ethylene acetal
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4819 (lit.)
bp
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
cadena SMILES
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
Clave InChI
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?