Merck
145769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
119-121 °C/7 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
densidad
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
Clave InChI
XTDTYSBVMBQIBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol was used in the synthesis of 3-(4-(1-(tert-butyl)dimethylsilyloxy)ethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine and (1-(4-bromophenyl)ethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Shaukat Husain et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(17), 6432-6444 (2010-08-14)
We synthesized the R- and S-enantiomers of ethyl 1-(1-(4-(3-((trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)ethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate (trifluoromethyldiazirinyl-etomidate), or TFD-etomidate, a novel photoactivable derivative of the stereoselective general anesthetic etomidate (R-(2-ethyl 1-(phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)). Anesthetic potency was similar to etomidate's, but stereoselectivity was reversed and attenuated. Relative to etomidate, TFD-etomidate