OH30430069
Ohaus® PR Analytical Balance
Model PR224, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30430069
intervalo de medición de la capacidad de pesada
220 g, resolution: 0.1 mg
plato de pesaje diám.
9 cm