L5520
L-15 Medium (Leibovitz)
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Leibovitz L15
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
phenol red: 0.011 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- in protein incorporation for incubation of high blastula embryos and to avoid the abnormal development of embryos[2]
- as a supplement in sterile cell media for the dissection and isolation of kidney cells[3]
- as a component of culture buffer for the tissue culture of Newt lung cells[4]
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
L-15 Media Formulation