Principaux documents
L1912
Sigma-Aldrich
Lysis Solution
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.52
Température de stockage
room temp
Niveau de qualité
Description générale
A GenElute kit component used for cell lysis.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Préparation d'échantillons
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable