Merck
20-163
Tampon de lyse avec SDS - pour essais de ChiP
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Synonyme(s) :
Tampon de lyse au SDS, Tampon de lyse pour ChIP
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
ambient
Application
Domaine de recherche
Tous
Produit destiné aux essais d'immunoprécipitation de la chromatine.
Physical form
1 % de SDS, EDTA 10 mM et Tris 50 mM, pH 8,1.
Preparation Note
1 an à température ambiante.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c