Principaux documents
FG0815
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Ham’s F-12
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
stable glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable