D5891
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
≥98% (TLC or titration)
Synonyme(s) :
DMPP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC or titration)
Forme
powder
Pf
234-238 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 21 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[I-].C[N+]1(C)CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
rat ... Chrna2(170945) , Chrna3(25101) , Chrna4(25590) , Chrnb2(54239) , Chrnb4(25103)
Catégories apparentées
Application
- to study the roles of α7 and α4β2 nAchRs in autonomic regulation of cardiovascular responses in urethane-anesthetized mice
- to study the mechanism involved in improving glucose tolerance in diet-induced obese (DIO) mice treated with DMPP
- to study its pharmacological effect on enteric viscerofugal neurons in the myenteric plexus of guinea-pig colon
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable