SMB00974
Albendazole sulfone
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
[5-(Propane-1-sulfonyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Clé InChI
CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable