SMB00973
Albendazole-2-aminosulfone
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-5-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Pf
220— 222 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCS(=O)(C1=CC=C(N=C(N)N2)C2=C1)=O
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Clé InChI
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable