407710
α-Iodoacetamide
≥99% (HPLC), crystalline solid, cysteine protease inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
α-Iodoacetamide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
α-Iodoacetamide, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
Niveau de qualité
Description
RTECS - AC4200000
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
methanol: 1:20
DMF: soluble
ethanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cysteine proteases
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable