Principaux documents
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
Synonyme(s) :
δ-Caprolactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro FEMA:
3167
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
641
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.01
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Description
GMO - Free
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fruity
Chaîne SMILES 
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F
Point d'éclair (°C)
107 °C