389579
δ-Valerolactone
technical grade
Synonyme(s) :
delta-Valerolactone, Tetrahydro-2H-2-pyranone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
<25% polymer
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
226-229 °C (lit.)
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
−13-−12 °C (lit.)
Densité
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CCCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
Clé InChI
OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used as a starting material in the synthesis of (+)-guadinomic acid , sodium δ-hydroxyvalerate , methyl δ-hydroxyvalerate , and 5-hydroxyvaleraldehyde.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter