Documents
H1009
Sigma-Aldrich
Peroxyde d'hydrogène solution
30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Numéro Beilstein :
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Niveau de qualité
Pureté
29.0-32.0% (titration)
Forme
liquid
Durée de conservation
~2 yr
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
30 % (w/w) in H2O
Technique(s)
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Densité
1.110 g/cm3
Adéquation
suitable for DNA precipitation
Application(s)
general analytical
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le peroxyde d'hydrogène (H2O2), un antiseptique topique, est synthétisé par les cellules aérobies en tant que sous-produit de la respiration aérobie. Il se peut aussi qu'il soit obtenu à la suite de réactions enzymatiques dans les peroxysomes, les mitochondries et d'autres compartiments cellulaires.
Application
Le peroxyde d'hydrogène en solution a été utilisé :
  • pour traiter des cellules épithéliales nasales en vue d'essais de sensibilité à H2O2.
  • pour traiter la lignée cellulaire de kératinocyte immortel humain HaCaT et la lignée cellulaire de mélanome humain GLL19 et induire une sénescence.
  • pour incuber des coupes cérébrales en vue d'un marquage par bromodésoxyuridine (BrdU)/NeuN.
  • dans un essai de prolifération pour incuber des cellules souches neurales NE-4C destinées à des expériences in vitro.
Actions biochimiques/physiologiques
Le peroxyde d'hydrogène (H2O2) sert essentiellement à nettoyer les plaies. Il est capable de tuer les pathogènes par explosion oxydative et production d'oxygène local. H2O2 sert de molécule de signalisation ou de second messager. Il a un rôle clé dans l'expression génique de nombreuses voies. H2O2 intervient dans la modulation de l'inflammation.
Caractéristiques et avantages
Ce composé figure sur la page Phosphoprotéine phosphatases (tyrosine) du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Pour parcourir d'autres pages du manuel, cliquez ici.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
S V Lennon et al.
Cell proliferation, 24(2), 203-214 (1991-03-01)
Cell death may occur by either of two mechanisms: apoptosis or necrosis. Necrosis, the first type of cell death to be recognized, is an uncontrolled degenerative phenomenon invariably caused by noxious stimuli and is the result of irreversible failure of
Akitoshi Nakashima et al.
Scientific reports, 9(1), 11466-11466 (2019-08-09)
Pregnancy is a stress factor culminating into mild endoplasmic reticulum (ER) stress, which is necessary for placental development. However, excessive or chronic ER stress in pre-eclamptic placentas leads to placental dysfunction. The precise mechanisms through which excessive ER stress impacts
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control
Maheswari Jayakannan et al.
Journal of experimental botany, 66(7), 1865-1875 (2015-01-24)
The role of endogenous salicylic acid (SA) signalling cascades in plant responses to salt and oxidative stresses is unclear. Arabidopsis SA signalling mutants, namely npr1-5 (non-expresser of pathogenesis related gene1), which lacks NPR1-dependent SA signalling, and nudt7 (nudix hydrolase7), which
Articles
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Protocoles
This procedure may be used for all Catalase products.
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.