S8876
Sulfamerazine
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
4-amino-N-(4-méthyl-2-pyrimidinyl)benzènesulfonamide, N1-(4-méthylpyrimidine-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0%
Chaîne SMILES
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable