A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-514-7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
InChI key
FFJIWWBSBCOKLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)