Wir bieten über 200 Modifikationen für DNA- und RNA-Oligonukleotide und -Sonden an. Wir können Fluoreszenzfarbstoffe an Oligos am 5'-Ende, 3'-Ende und an internen Positionen anbringen. Unser Produktangebot umfasst sowohl gängige Farbstoffmodifizierer wie 6-FAM™, HEX™ und TET™ als auch exotische Modifikationen.
Zusätzlich zu den Standard-Fluoreszenzmodifikationen können wir auch doppelt markierte Sonden anbieten, darunter Molecular Beacons, LightCycler®- und Scorpions®-Sonden.
Kategorien für die Modifikation
Fluoreszierend | Positionen | Anregung Maximum (nm) | Emission Maximum (nm) | Fluoreszierende Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
6-FAM™ (Fluorescein) | 5'-Ende, 3'-Ende | 495 | 520 | Grün | |
ROX™ | 5'-Ende, 3'-Ende | 586 | 610 | Orange | |
Cyanin 3 | 5'-Ende, 3'-Ende | 549 | 566 | Grün-gelb | |
Cyanin 5 | 5'-Ende, 3'-Ende | 646 | 669 | Rot | |
Cyanin 5.5 | 5'-Ende | 675 | 694 | Rot | |
6-FAM dT | 5'-Ende, intern | 495 | 520 | Grün | |
HEX™ | 5'-Ende | 535 | 556 | Grün | |
JOE™ | 5'-Ende, 3'-Ende | 529 | 555 | Grün | |
6-Carboxy-Rhodamin 6G™ | 5'-Ende, 3'-Ende | 524 | 550 | Grün | |
TAMRA | 3'-Ende | 557 | 583 | Grün-gelb | |
TAMRA NHS-Ester | 5'-Ende | 557 | 583 | Gelb | |
TET™ | 5'-Ende | 521 | 536 | Grün | |
TxRd (Sulforhodamin 101-X) | 5'-Ende, 3'-Ende | 597 | 616 | Rot-Orange | |
A488 (Sulfoniertes Fluorescein 488) | 5'-Ende, 3'-Ende | 495 | 519 | Grün | |
WellRED D2-PA | 5'-Ende | 750 | 770 | Rot-Infrarot | |
WellRED D3-PA | 5'-Ende | 685 | 706 | Rot | |
WellRED D4-PA | 5'-Ende | 650 | 670 | Rot | |
Anbringung | Positionen | Aufreinigungen | |||
Amin | |||||
DMS(O)MT-Aminomodifizierer-C6 | 5'-Ende | Filterelement, HPLC | |||
Aminomodifizierer-C3-TFA | 5'-Ende | Entsalzen, HPLC | |||
Aminomodifizierer-C12 | 5'-Ende | Filterelement, HPLC | |||
Aminomodifizierer-C6-TFA | 5'-Ende | Entsalzen, PAGE | |||
Amino-dT | 5'-Ende | Filterelement, HPLC | |||
Aminomodifizierer-5 | 5'-Ende | Filterelement, HPLC | |||
Aminomodifizierer-C2-dT | Intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Aminomodifizierer-C6-dT | Intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
3'-Amino-Modifizierer-C7 | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Glycerin | |||||
Glyceryl | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Phosphat | |||||
Phosphat | 3'-, 5'-Ende | Entsalzen, PAGE (5') Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE (3') | |||
Phosphat II | 5'-Ende | Filterelement, HPLC | |||
Thiol | |||||
5'-Thiol-Modifizierer-C6 S-S | 5'-Ende, intern | Filterelement, HPLC | |||
3'-Thiol-Modifizierer-C3 S-S | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Bindung | Positionen | Aufreinigungen | |||
Biotin | |||||
5'-Biotin | 5'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Biotin | Intern | HPLC, PAGE | |||
Biotin-dT | 5'-Ende, intern | HPLC, PAGE | |||
Biotin-TEG | 5'-Ende, intern | Filterelement, HPLC | |||
3'-Biotin-TEG | 3'-Ende | HPLC, PAGE | |||
Digoxigenin | |||||
Digoxigenin | 5'-Ende, 3'-Ende | HPLC | |||
Dinitrophenol | |||||
2,4-Dinitrophenyl-TEG | 5'-Ende, intern | HPLC | |||
Spacer | Positionen | Aufreinigungen | |||
Spacer | |||||
Spacer 9 | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Spacer 12 | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Spacer 18 | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Spacer C3 | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
3'-Spacer-C3 | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Analog | Positionen | Aufreinigungen | |||
Kettenabbruch | |||||
3'-dA | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
3'-dG | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
3'-dC | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
3'-dT | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Chemotherapeutisch | |||||
Cytosin-Arabinosid (araC) | Intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2',3'-Dideoxycytidin (ddC) | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Vermeidung von Kontaminationen | |||||
Ribo U | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Vernetzung | |||||
8-Br-dA | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
8-Br-dG | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-Br-dC | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-Br-dU | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-F-dU | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-I-dC | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-I-dU | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2-Thio-dT | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
4-Thio-dT | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
6-Thio-dG | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Beschädigung und Reparatur | |||||
2'-Deoxypseudouridin | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5,6-Dihydro-dT | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5,6-Dihydro-dU | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-OH-dC | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-OH-dU | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
8-Oxo-dA | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
8-Oxo-dG | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Thymidin-Glykol | 5'-Ende, intern | PAGE | |||
TMP-F-dU, F-dC | Intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dUracil | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Degenerieren | |||||
2'-Desoxynebularin | 5'-Ende, intern | Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Derivat K (dK) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Derivat P (dP) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Inosin | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-Nitroindol | 5'-Ende, intern, 5'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
3-Nitropyrrol | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen (nur intern), Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Duplex-Stabilisierung | |||||
2,6-Diaminopurin | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
5-Me-dC | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Fluoreszierend | |||||
2-Aminopurin | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Etheno-dA | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Hybridisierungsspezifität | |||||
Verbrückte Nukleinsäure | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Methylierungsmutagenese | |||||
N6-Me-dA | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
O6-Me-dG | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
O4-Me-dT | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Keine Base | |||||
dSpacer | Intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Auswahl siRNA-Führungsstrang | |||||
5'-OMe-dT | 5'-Ende | Entsalzen, HPLC, PAGE | |||
Struktur und Funktion | |||||
7-Deaza-dA | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
7-Deaza-dG | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
7-Deaza-dX | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
7-Deaza-8-Aza-dA | 5'-Ende, intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dA-5' (Inverses Oligo) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dG -5' (Inverses Oligo) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dC-5' (Inverses Oligo) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dT-5' (Inverses Oligo) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Translationstermination | |||||
Puromycin | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Interkalation | Positionen | Aufreinigungen | |||
Acridin | |||||
Acridin | Intern | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Psoralen | |||||
C2 | 5'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
C6 | 5'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Antisense | Positionen | Aufreinigungen | |||
Cholesterin | |||||
Cholesteryl-TEG | 5'-Ende, intern | Filterelement, HPLC | |||
3'-Cholesteryl-TEG | 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Methyl-RNA | |||||
2'-OMe-RNA A | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-OMe-RNA G | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-OMe-RNA C | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-OMe-RNA U | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Methoxyethyl-RNA | |||||
2'-MOE-RNA A | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-MOE-RNA G | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-MOE-RNA C | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-MOE-RNA U | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Fluor-RNA | |||||
2'-F-RNA A | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-F-RNA G | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-F-RNA C | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
2'-F-RNA U | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
Thiophosphat | |||||
Thiophosphat (S-Oligo) | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement (5'-Ende, intern) Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE (3'-Ende) | |||
2' → 5'-Synthese | |||||
dA-5' | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dG-5' | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dC-5' | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE | |||
dT-5' | 5'-Ende, intern, 3'-Ende | Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE |
Phosphorthioate (oder S-Oligo)
Phosphorthioate (oder S-Oligo) sind eine Variante der normalen DNA, bei der eines der nicht-brückenbildenden Sauerstoffatome durch Schwefel ersetzt ist. Durch die Sulfurierung der Internukleotidbindung entsteht ein Molekül, das gegen den Abbau durch Zellnuklease resistent ist. Schwefelbindungen können an der 5'-, 3'- oder internen Position eingefügt werden.
Garantierte Mindestausbeuten | ||||
---|---|---|---|---|
Modifizierte Oligos (O.D./ µg)* | ||||
Größenordnung (µmol) | Entsalzen | Filterelement | HPLC | PAGE |
0,05 | 2/60 | 0,4/12 | 0,4/12 | 0,2/6 |
0,2 | 5/150 | 1/30 | 1/30 | 0,4/12 |
1,0 | 16/480 | 5/150 | 5/150 | 2/60 |
10 | 160/4800 | NA | 52/1560 | NA |
15 | 240/7200 | NA | 76/2280 | NA |
*Die Garantie gilt für 20 mere oder mehr. Oligos mit weniger als 20 Basen haben weniger OD. Mikrogrammmengen werden auf der Grundlage eines 30 µg/OD-Werts berechnet. Wenn der µg/OD-Wert unter 30 liegt, ist der berichtete µg-Wert proportional niedriger. Die phosphothioierte Ausbeute beträgt 70 % der vorgenannten Werte. Modifikationen nach der Synthese können in einer Ausbeute resultieren, die 50 % unter den vorgenannten Werten liegen.
Nicht modifizierte Phosphorthioate (S-Oligos)(O.D./µg)* | ||||
---|---|---|---|---|
Größenordnung (µmol) | Entsalzen | Filterelement | HPLC | PAGE |
0,05 | 3,5/105 | 0,7/21 | 0,7/21 | 0,35/10,5 |
0,2 | 8,4/252 | 2,1/63 | 1,75/52,5 | 0,7/21 |
1,0 | 28/840 | 8,4/252 | 9,1/273 | 3,5/105 |
10 | 280/8400 | NA | 91/2730 | NA |
15 | 420/12600 | NA | 133/3990 | NA |
Versandzeitplan | ||||
---|---|---|---|---|
Aufreinigung | Entsalzen | Filterelement | HPLC | PAGE |
Standard-Modifikationen | 5-7 Tage oder weniger | 5-7 Tage oder weniger | 5-7 Tage oder weniger | Anfragen |
Postsynthetische Modifikationen | 7-10 Tage | 7-10 Tage | 7-10 Tage | Anfragen |
*Vollständige Informationen zu Label-Lizenzen finden Sie unter sigmaaldrich.com/oligolicenses.
Network error: Failed to fetch