Merck
V000470
Sigma-Aldrich
Xylenolorange Tetranatriumsalz
p.a., ACS reagent
Synonym(e):
3,3′-Bis-[N,N-bis-(carboxymethyl)-aminomethyl]-o-cresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H28N2Na4O13S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
p.a.
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)