Merck
398187
Sigma-Aldrich
Xylenolorange Tetranatriumsalz
ACS reagent
Synonym(e):
3,3′-Bis-[N,N-bis-(carboxymethyl)-aminomethyl]-o-cresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H28N2Na4O13S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Farbe
very dark brown to very dark red
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
λmax
580 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Xylenolorange Tetranatriumsalz ist ein saurer Fluorochrom-Farbstoff mit Komplexierungs- und Chelatbildungseigenschaften. Daher ist es als Indikator für den spektrophotometrischen Nachweis und die Bestimmung von Metallionen wie Calcium, Cadmium, Bismut, Zink, Blei, und Quecksilber geeignet. Sein Tetranatriumsalz wird insbesondere als Indikator bei Metalltitrationen verwendet. Es wechselt zwischen pH 6,4 und 10,4 von gelb zu rot. Es besteht aus sechs potenziell anionischen Substituenten, eines davon Sulfonat, und liegt unter Färbebedingungen und bei den meisten Laboranwendungen als Anion vor.
Anwendung
  • Xylenolorange dient als Vitalfärbung zur Untersuchung der Kalzifizierung bei Knochenentwicklung, -verletzung und -reparatur.
  • Es wird für den fluoreszierenden histochemischen Nachweis von alkalischer Phosphatase verwendet.
  • Es wird bei der Präparation von FBX-Gelen (Eisen-benzoat-Xylenolorange) verwendet, um die Auswirkungen von MRT-Parametern auf die Bildqualität zu untersuchen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Use of xylenol orange and cetylpyridinium chloride in rapid spectrophotometric determination of zinc in pharmaceutical products
M Benamor , K Belhamel, M T Draa
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 23 (6) (2000)
Rost F W D
Fluorescence Microscopy, 2 (1992)
Conn?s Biological Stains: A Handbook of Dyes, Stains and Fluorochromes for Use in Biology and Medicine (10th ed.)
R. W. Horobin and J. A. Kiernan (Eds.).
Conn?s Biological Stains (2002)
Aalia Nazir et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 60(6), 470-473 (2010-06-10)
This study focuses on the diverse effects of MRI parameters on image quality using widely available imaging pulse sequences. A tissue equivalent gel system has been used for Magnetic Resonance Imaging by using Xylenol orange dye with Fricke-Benzoic solution which