T7875
Thioharnstoff
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Sulfocarbamid, Thiocarbamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
mp (Schmelzpunkt)
170-176 °C (lit.)
SMILES String
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Ephx2(13850)
Anwendung
- as a component in ice cold sample buffer for protein analysis
- in intracellular extraction buffer for the extraction of soluble intracellular proteins
- as a component of electrophoresis buffer
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?