206237
Iridium(IV)-oxid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Iridium dioxide
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.2O
InChIKey
HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Iridiumoxid ist ein Keramikmaterial mit einzigartigen Eigenschaften wie langfristige Stabilität, Sensitivität, elektrochemische katalytische Aktivität und ausgezeichnete Biokompatibilität. Es kann durch verschiedene Verfahren wie thermische Zersetzung, reaktives Sputtern und elektrochemische Abscheidung aus Ir-Metall gebildet werden. Es wird verbreitet in bioelektronischen Geräten verwendet.
Anwendung
Iridium(IV)-oxid kann wie folgt verwendet werden:
- Als Indikatorelektrode in Festkörper-pH-Sensoren.
- Als Beschichtungsmaterial für Stimulationselektroden.
- Als anodischer Katalysator für die Sauerstoffentwicklung durch eine Wasserspaltungsreaktion in einer Polymerelektrolytmembran(PEM)-Brennstoffzelle.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biosensors & bioelectronics, 34(1), 30-36 (2012-03-09)
Release of neurotransmitters and hormones by calcium regulated exocytosis is a fundamental cellular/molecular process that is disrupted in a variety of psychiatric, neurological, and endocrine disorders. Therefore, this area represents a relevant target for drug and therapeutic development, efforts that
Journal of the American Chemical Society, 133(33), 12976-12979 (2011-07-21)
A surface hydroperoxide intermediate has been detected upon oxidation of water at an Ir oxide nanocluster catalyst system under pulsed excitation of a [Ru(bpy)(3)](2+) visible light sensitizer by recording of the OO vibrational mode at 830 cm(-1). Rapid-scan FT-IR spectroscopy
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 163-169 (2012-08-04)
This work demonstrates the implementation of iridium oxide films (IROF) grown on silicon-based thin-film platinum microelectrodes, their utilization as a pH sensor, and their successful formatting into a urea pH sensor. In this context, Pt electrodes were fabricated on Silicon
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14253-14259 (2011-11-04)
In this study, we employed density functional theory (DFT) to investigate the oxidation of ammonia (NH(3)) on the IrO(2)(110) surface. We characterized the possible reaction pathways for the dehydrogenation of NH(x) species (x = 1-3) and for the formation of
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(14), 2087-2093 (2011-06-17)
A facile, in-situ deposition route to stable iridium oxide (IrO(x)·nH(2)O) nanoparticle thin films from [Ir(OH)(6)](2-) solutions is reported. The [Ir(OH)(6)](2-) solution, made by alkaline hydrolysis of [IrCl(6)](2-), is colorless and stable near neutral pH, and forms blue IrO(x)·nH(2)O nanoparticle suspensions