Merck
1303750
USP
Hämoglobinproteasesubstrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Hämoglobin aus Rinderblut, Hb, Methämoglobin, Rinder-Hämoglobin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Mol-Gew.
Mr ~64500
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Die Löslichkeit von α-Elastin wird bei der Entwicklung von Elastin-mimetischen Biomaterialien genutzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Sauerstofftransporter. Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Vorsicht
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
Hinweis zur Analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable