Merck
H0267
Sigma-Aldrich
Hämoglobin A0, eisenhaltig, stabilisiert human
lyophilized powder
Synonym(e):
Hemoglobin A0 Ferrous Stabilized, Hemoglobin-A0
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 20 mg/mL
Eignung
suitable for electrophoresis and chromatography standard
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HBB(3043)
Allgemeine Beschreibung
Hämoglobin ist die Hauptkomponente von Erythrozyten und für deren rote Farbe verantwortlich. Seine normale Konzentration in den Erythrozyten ist 34 %. Hämoglobin ist aufgrund seiner Fähigkeit, Sauerstoff von der Lunge zu den Körpergeweben zu transportieren und den Rücktransport von Kohlenstoffdioxid zu unterstützen, das wichtigste respiratorische Protein von Wirbeltieren.
has not been tested for functional equivalence against native preparations (unlyophilized ferrous hemoglobins).
Anwendung
Eisenhaltiges stabilisiertes humanes Hämoglobin A0 wird wie folgt verwendet:
  • als nicht fluoreszierender Absorber bei der Herstellung von Gewebe-nachahmenden Phantomen
  • zur Untersuchung, wie koronare Intraplaque-Blutungen einen neuartigen atheroprotektiven Makrophagenphänotyp hervorrufen
  • zur Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung von Hämoglobin (Hb) A0, HbA2 und HbS in HbF-Tests
Hämoglobin A0 wurde verwendet, um zu untersuchen, wie koronare Intraplaque-Blutungen einen neuartigen atheroprotektiven Makrophagenphänotyp hervorrufen. Es wird zur Bestimmung von fötalem Hämoglobin mittels zeitaufgelöster immunfluorometrischer Tests eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Veränderungen der Hämoglobin-(Hb-)kodierenden Gene führen zu Hämoglobinopathien wie Thalassämie oder atypischen Strukturvarianten wie dem Hb-Lepore-Syndrom oder der HbE-Krankheit.
Verpackung
Die Packungsgröße gibt den nach der Methode von Drabkin, D.L., J. Biol. Chem., 164, 703 (1946) bestimmten Hämoglobingehalt an.
Rekonstituierung
Ergibt bei Rekonstituierung mit Puffer >85 % eisenhaltiges Hämoglobin.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seung Yup Lee et al.
Science advances, 6(47) (2020-11-22)
Pancreatic cancer is one of the deadliest cancers, with a 5-year survival rate of <10%. The current approach to confirming a tissue diagnosis, endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA), requires a time-consuming, qualitative cytology analysis and may be limited because of
Randi E Gislefoss et al.
Biopreservation and biobanking, 19(6), 525-530 (2021-10-07)
Background: During sampling and processing, blood samples can be affected by hemolysis. Information is lacking regarding hemolysis for biobank samples. There is a need for a method that can easily measure hemoglobin as an indicator of hemolysis in stored samples
Motasam Majedy et al.
Journal of biomedical optics, 27(7) (2021-12-02)
For optical methods to accurately assess hemoglobin oxygen saturation in vivo, an independently verifiable tissue-like standard is required for validation. For this purpose, we propose three hemoglobin preparations and evaluate methods to characterize them. To spectrally characterize three different hemoglobin
Screening and diagnosis for haemoglobin disorders
Prevention of Thalassaemias and Other Haemoglobin Disorders, 1 (2013)
Vivide Tuan-Chyan Chang et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 11(4), 325-332 (2009-03-25)
Cervical cancer is the second most common female cancer worldwide. The ability to quantify physiological and morphological changes in the cervix is not only useful in the diagnosis of cervical precancers but also important in aiding the design of cost-effective