H0392
Hämoglobin S, Eisenstabilisiert human
lyophilized powder
Synonym(e):
Sichelzellenhämoglobin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
immunofluorescence: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 20 mg/mL
Eignung
suitable for electrophoresis and chromatography standard
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HBB(3043)
Verpackung
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..