SU860006
Mit Inter-Seal™ verbundene Kappen (Kappen und Liner sind nicht trennbar)
white polypropylene cap (solid), tan PTFE/silicone (EPA Quality), thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
tan PTFE/silicone (EPA Quality)
white polypropylene cap (solid)
Leistungsmerkmale
InterSeal™ (cap and liner form an unseparatable unit)
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Dicke
3.2 mm
Fitting
thread for 24-400
Kompatibilität
for use with 20 or 40mL vial
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Vorteile sind:
- Hohe Bindungsstärke
- Für wiederholte Injektionen
- Ausgezeichnete Dichtigkeit
- Breite chemische Resistenz
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)