Merck
27186
Supelco
Schraubdeckel, fester Deckel mit PTFE-Liner, 100 Stk.
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Größe
24-400
Leistungsmerkmale
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
49 °C temp. limit
Fitting
thread for 24-400
Kompatibilität
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Allgemeine Beschreibung
Grüne Thermoset-Kunststoffkappen mit F-217-PTFE-Liner sind bekannt dafür, das breiteste Spektrum chemischer Kompatibilität zu bieten und die beste Temperaturtoleranz unter den Kunststoffverschlüssen zu besitzen. Die Farbe Grün dient zur bequemen Identifizierung des PTFE-Linersystems. Hinterschäumte F-217-PTFE-Liner sind bei Raumtemperatur beständig gegenüber Angriffen von praktisch allen Chemikalien; sie sind widerstandsfähig gegen Gerüche und Stöße und bieten einen dichten Verschluss mit geringer Feuchtigkeitsdurchdringungsrate. F-217 besitzt einen Schaumkern mit niedriger Dichte zwischen zwei Festschichten LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Anwendungsgebiete dieser F-217/PTFE-ausgekleideten Kappen sind unter anderem analytische Laborproben, hochreine Chemikalien, stark saure Lösungsmittel, Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien.
Anwendung
Braunglasfläschchen mit PTFE-ausgekleideten Schraubkappen können in einer experimentellen Studie zur Demonstration der Verwendung von Lignin-abbauenden Pilzen zur Bioaugmentation als durchführbare Festphasen-Behandlungsoption zur Wiederherstellung von durch Pentachlorphenol (PCP) kontaminierte Böden verwendet werden, um Bodenprobenextrakte bei -20 °C unter Stickstoff zu lagern.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Lamar RT
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)