27187
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic hole cap
Größe
24-400
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
149 °C temp. limit
Durchm. × H
26 mm × 12 mm
Lochdurchm.
14 mm
Fitting
thread for 24-400
Kompatibilität
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)