Merck
27057
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene hole cap
Größe
24-400
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Durchm. × H
26 mm × 12.2 mm
Lochdurchm.
15 mm
Fitting
thread for 24-400
Kompatibilität
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)