Merck
SAAR2436020
Formaldehyd -Lösung
uniLAB
Synonym(e):
Formalin
About This Item
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Dampfdruck
52 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
uniLAB
Selbstzündungstemp.
572 °F
Verpackung
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR2436020LL)
dilution
(for laboratory use only)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)